Drukuj
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol, (1S,2S,3R,5S)-(+)-Pinanediol
279550025 279550100
ACRO279550025EA 263 PLN
ACRO279550025 ACRO279550100
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 98%
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
CAS No.: 18680-27-8
Formuła: C₁₀H₁₈O₂
Temp. topnienia: 52…60 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00077851
Numer CAS: 18680-27-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals or mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 60 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +7° to +10° (20 °C, 589 nm) (c=6.5, toluene)