Drukuj
Brucine, bezwodny 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
278720500 278721000 278720050 278725000
ACRO278720500EA 1270 PLN
ACRO278720500 ACRO278721000 ACRO278720050 ACRO278725000
Brucine, bezwodny 99%
Brucine
CAS No.: 357-57-3
Formuła: C₂₃H₂₆N₂O₄
Temp. topnienia: 174…179 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005942
Numer CAS: 357-57-3
Jednostka: 1570
ADR: 6.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 179 °C (on dry substance)
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -118° to -128° (20 °C, 589 nm) (c=2.5, CHCl3)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)