Drukuj
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxamide
277812500 277810010
ACRO277812500EA 491 PLN
ACRO277812500 ACRO277810010
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide 99+%
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
CAS No.: 105786-40-1
Formuła: C₈H₁₂N₂O
MW: 152.197 g/mol
Temp. topnienia: 235…253 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143157
Numer CAS: 105786-40-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %