Drukuj
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
277745000 277740020
ACRO277745000EA 621 PLN
ACRO277745000 ACRO277740020
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid 98+%
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
CAS No.: 37910-65-9
Formuła: C₆H₁₁NO₂
Temp. topnienia: 218…220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143982
Numer CAS: 37910-65-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %