Drukuj
(S)-(+)-Camptothecin 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, (+)-Camptothecin, 4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano-[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
276721000 276720010
ACRO276721000EA 1310 PLN
ACRO276721000 ACRO276720010
(S)-(+)-Camptothecin 98%
(S)-(+)-Camptothecin
CAS No.: 7689-03-4
Formuła: C₂₀H₁₆N₂O₄
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00081076
Numer CAS: 7689-03-4
Jednostka: 1544
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 %
HPLC ≥97.5 %