Drukuj
2-Amino-1-methylbenzimidazole 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
276300025 276300100
ACRO276300025EA 597 PLN
ACRO276300025 ACRO276300100
2-Amino-1-methylbenzimidazole 99+%
2-Amino-1-methylbenzimidazole
CAS No.: 1622-57-7
Formuła: C₈H₉N₃
Temp. topnienia: 203…206 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142855
Numer CAS: 1622-57-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 206 °C
GC ≥99.0 %