Drukuj
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
276260050 276260010
ACRO276260050EA 1090 PLN
ACRO276260050 ACRO276260010
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride 97%
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
Appearance: White to beige Adhering crystalline powder
Formuła: C₃H₉NO
Temp. topnienia: 68…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012599
Numer CAS: 50632-53-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Adhering crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %