Drukuj
2,2'-Oxybis(ethylamine) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
275840010 275840050
ACRO275840010EA 609 PLN
ACRO275840010 ACRO275840050
2,2'-Oxybis(ethylamine) 98%
CAS No.: 2752-17-2
Formuła: C₄H₁₂N₂O
Temp. Wrzenia: 69…71 °C (15 mmHg)
Gęstość: 0,961 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00466591
Numer CAS: 2752-17-2
Jednostka: 2735
ADR: 8,III