Drukuj
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: N-Boc-D-phenylalanine, BOC-D-Phenylalanine, Boc-D-Phe-OH
275740050 275740250
ACRO275740050EA 306 PLN
ACRO275740050 ACRO275740250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine 99+%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine
CAS No.: 18942-49-9
Formuła: C₁₄H₁₉NO₄
Temp. topnienia: 78…87 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063149
Numer CAS: 18942-49-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 88 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -24° to -26° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)
Titration with NaOH ≥99.0 %