Drukuj
Boc-D-Alanine 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: N-Boc-D-alanine, Boc-D-Ala-OH
275720050 275720250
ACRO275720050EA 240 PLN
ACRO275720050 ACRO275720250
Boc-D-Alanine 99+%
Boc-D-Alanine
CAS No.: 7764-95-6
Formuła: C₈H₁₅NO₄
MW: 189.2 g/mol
Temp. topnienia: 81…84 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063123
Numer CAS: 7764-95-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +25° to +27° (20 °C, 589 nm) (c=2, CH3COOH)