Drukuj
Boc-sarcosine 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
275670050 275670250
ACRO275670050EA 153 PLN
ACRO275670050 ACRO275670250
Boc-sarcosine 99+%
Boc-sarcosine
Appearance: White Crystalline powder or crystals
Formuła: C₈H₁₅NO₄
Temp. topnienia: 86…90 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037795
Numer CAS: 13734-36-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Titration with NaOH ≥99.0 %