Drukuj
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-Boc-L-phenylalanine, BOC-L-Phenylalanine, N-α-t-Boc-L-phenylalanine, Boc-Phe-OH
275640250 275640050 275641000
ACRO275640250EA 318 PLN
ACRO275640250 ACRO275640050 ACRO275641000
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine 99+%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine
CAS No.: 13734-34-4
Formuła: C₁₄H₁₉NO₄
Temp. topnienia: 85…88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002663
Numer CAS: 13734-34-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 88 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation +24° to +26° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)
Titration with NaOH ≥99.0 %