Drukuj
N-Boc-L-alanine 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: N-Alpha-t-Boc-L-alanine, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanoic acid, BOC-L-Alanine, Boc-Ala-OH
275490100 275490500
ACRO275490100EA 199 PLN
ACRO275490100 ACRO275490500
N-Boc-L-alanine 99+%
N-Boc-L-alanine
CAS No.: 15761-38-3
Formuła: C₈H₁₅NO₄
MW: 189.21 g/mol
Temp. topnienia: 81…84 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037225
Numer CAS: 15761-38-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -25° to -27° (20 °C, 589 nm) (c=2, CH3COOH)