Drukuj
Metaldehyde 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Metacetaldehyde, Aldehyde (meta), Acetaldehyde Tetramer
271860050 271862500 271860010
ACRO271860050EA 149 PLN
ACRO271860050 ACRO271862500 ACRO271860010
Metaldehyde 99%
Metaldehyde
Appearance: White Crystalline powder
Formuła: C₈H₁₆O₄
MW: 176.21 g/mol
Temp. topnienia: 246 °C
Temp. Zapłonu: 55 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00071549
Numer CAS: 108-62-3
Jednostka: 1332
ADR: 4.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %