Drukuj
Zinc-copper couple
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
271440250 271441000
ACRO271440250EA 399 PLN
ACRO271440250 ACRO271441000
Zinc-copper couple
Zinc-copper couple
Appearance: Grey-black Powder
Formuła: CuZn
Temp. topnienia: 500 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084851
Numer CAS: 53801-63-1
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey to black Powder
Copper (Cu) ≤2 %
Zinc (Zn) ≥98 %