Drukuj
Jodu solution 0,1 mol ICl/l acc. Wijs
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chloroiodide, Iodine monochloride, Iodochloride, Iodine chloride
270570010 270570025
ACRO270570010EA 569 PLN
ACRO270570010 ACRO270570025
Jodu solution 0,1 mol ICl/l acc. Wijs
chlorek jodu
Formuła: ClI
MW: 162.36 g/mol
Temp. topnienia: 17.2 °C
Gęstość: 1.06 g/cm³
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011354
Numer CAS: 7790-99-0
Jednostka: 2920
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear red-brown to brown Solution
Titration with Na2S2O3 0.098 to 0.113 M