Drukuj
(-)-Terpinen-4-ol 97% (sum of enantiomers)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
270430250 270431000
ACRO270430250EA 339 PLN
ACRO270430250 ACRO270431000
(-)-Terpinen-4-ol 97% (sum of enantiomers)
(-)-Terpinen-4-ol
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formuła: C₁₀H₁₈O
Temp. Wrzenia: 212 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,933 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167108
Numer CAS: 20126-76-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.930 to 0.936 g/ml
GC ≥96.0 % (sum of enantiomers)
Specific optical rotation -19° to -31° (20°C, 589 nm) (neat)