Drukuj
5-Methylfurfurylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
268940250 268940050
ACRO268940250EA 860 PLN
ACRO268940250 ACRO268940050
5-Methylfurfurylamine 98%
5-Methylfurfurylamine
Appearance: Clear yellow Liquid
Formuła: C₆H₉NO
Temp. Wrzenia: 57 °C (13mbar)
Temp. topnienia: –22 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³
Temp. Zapłonu: 57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143471
Numer CAS: 14003-16-8
Jednostka: 2733
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %