Drukuj
trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
265870010 265872500
ACRO265870010EA 1950 PLN
ACRO265870010 ACRO265872500
trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride 99+%
trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formuła: C₇H₁₆ClNO
MW: 165.661 g/mol
Temp. topnienia: 150…155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00145424
Numer CAS: 28250-45-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
Titration Argentometric ≥99.0 %