Drukuj
Ethyl-cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: ethyl (1S,2R/1R,2S)-2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride relative stereochemistry cis racemat, cis-Ethyl 2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
265640010 265640025
ACRO265640010EA 679 PLN
ACRO265640010 ACRO265640025
Ethyl-cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride 95%
Ethyl-cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride
Appearance: White to off-white Crystalline powder and/or chunks
Formuła: C₉H₁₈ClNO₂
MW: 207.698 g/mol
Temp. topnienia: 128…135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00144280
Numer CAS: 1127-99-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 135 °C
Titration Argentometric ≥94 %