Drukuj
2-Thiophenemethanethiol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Mercaptomethyl)thiophene, Thenyl Mercaptan
265110010 265110050
ACRO265110010EA 966 PLN
ACRO265110010 ACRO265110050
2-Thiophenemethanethiol 98%
2-Thiophenemethanethiol
CAS No.: 6258-63-5
Formuła: C₅H₆S₂
Temp. Wrzenia: 90 °C (15 mmHg)
Gęstość: 1,2 g/cm³
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00107135
Numer CAS: 6258-63-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %