Drukuj
Trizma(R) maleate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
264970250 264971000
ACRO264970250EA 233 PLN
ACRO264970250 ACRO264971000
Trizma(R) maleate 98%
Trizma(R) maleate
Appearance: White Crystalline powder
Formuła: C₈H₁₅NO₇
Temp. topnienia: 104…106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082442
Numer CAS: 72200-76-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 106 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %