Drukuj
trans-Zeatin (synthetic) 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
264290100 264291000
ACRO264290100EA 603 PLN
ACRO264290100 ACRO264291000
trans-Zeatin (synthetic) 97+%
trans-Zeatin
Appearance: White to cream Powder
Formuła: C₁₀H₁₃N₅O
Temp. topnienia: 207 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00213654
Numer CAS: 1637-39-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Melting point ≥207°C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.0 %
Related substances ≤2 % (HPLC)