Drukuj
(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (-)-MTPA-Cl, (-)-Mosher's Acid Chloride, (R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
264120010 264122500
ACRO264120010EA 2030 PLN
ACRO264120010 ACRO264122500
(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 98+%
(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
CAS No.: 39637-99-5
Formuła: C₁₀H₈ClF₃O₂
MW: 252.62 g/mol
Temp. Wrzenia: 213…214 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.34 g/cm³
Temp. Zapłonu: 89 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00044400
Numer CAS: 39637-99-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4675 to 1.4715 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation -128° to -134° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)