Drukuj
4-Piperidineethanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
263650010 263650100
ACRO263650010EA 181 PLN
ACRO263650010 ACRO263650100
4-Piperidineethanol 97%
4-Piperidineethanol
Appearance: White Low melting crystalline solid
Formuła: C₇H₁₅NO
Temp. Wrzenia: 131…136 °C (17 mmHg)
Temp. topnienia: 45…50 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006008
Numer CAS: 622-26-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
GC ≥96.0 %