Drukuj
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Ensulizole, Phenylbenzimidazole sulphonic acid, 1H-Benzimidazole-5-sulphonic acid
259700250 259700050 259702500
ACRO259700250EA 237 PLN
ACRO259700250 ACRO259700050 ACRO259702500
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid 98%
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
CAS No.: 27503-81-7
Formuła: C₁₃H₁₀N₂O₃S
MW: 274.29 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053007
Numer CAS: 27503-81-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
Titration excess NaOH ≥97.5 %