Drukuj
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-Hydroxyethylethoxypiperazine
259110050 259110250 259111000
ACRO259110050EA 266 PLN
ACRO259110050 ACRO259110250 ACRO259111000
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol 95%
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol
CAS No.: 13349-82-1
Formuła: C₈H₁₈N₂O₂
Temp. Wrzenia: 150 °C (13 mmHg)
Gęstość: 1,01 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00074931
Numer CAS: 13349-82-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration Tertiary base ≥94 %
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %