Drukuj
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (±)-Ibuprofen, [(±)-2-(4-Isobutylphenyl)-propionic Acid, Ibuprofen
258610100 258610500 258610010
ACRO258610100EA 1680 PLN
ACRO258610100 ACRO258610500 ACRO258610010
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid 99%
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
CAS No.: 15687-27-1
Formuła: C₁₃H₁₈O₂
Temp. Wrzenia: 157 °C (4 mmHg)
Temp. topnienia: 75…78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010393
Numer CAS: 15687-27-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %