Drukuj
Roztwór buforowy pH 10, bufor węglanowy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
258600010 258605000 258600025
ACRO258600010EA 330 PLN
ACRO258600010 ACRO258605000 ACRO258600025
Roztwór buforowy pH 10, bufor węglanowy
Bufory Bufory pH
CAS No.: 1332-57-6
MDL No.: MFCD00036143
Appearance: Clear colourless solution
Storage Temperature: Ambient