Drukuj
Dimethyl (+)-2,3-O-isopropylidene-D-tartrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (+)-Dimethyl 2,3-O-isopropylidene-D-tartrate, Dimethyl (4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, (4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester, (+)-2,3-O-Isopropylidene-D-tartaric Acid Dimethyl Ester
258440100 258440500
ACRO258440100EA 632 PLN
ACRO258440100 ACRO258440500
Dimethyl (+)-2,3-O-isopropylidene-D-tartrate 97%
Dimethyl (+)-2,3-O-isopropylidene-D-tartrate
CAS No.: 37031-30-4
Formuła: C₉H₁₄O₆
MW: 218.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 139 °C (21hPa)
Gęstość: 1.15 g/cm³
Temp. Zapłonu: 135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040504
Numer CAS: 37031-30-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4386 to 1.4406 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +52° to +56° (20°C, 589 nm) (neat)