Drukuj
3-Chloroperoxybenzoic acid 70 - 75% 70-75% balance 3-Chlorobenzoic acid and water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
255790010 255791000 255795000 255790250
255790010.EA 3240 PLN
255790010. 255791000. 255795000. 255790250.
3-Chloroperoxybenzoic acid 70 - 75% 70-75% balance 3-Chlorobenzoic acid and water
3-Chloroperoxybenzoic acid
CAS No.: 937-14-4
Formuła: C₇H₅ClO₃
MW: 172.564 g/mol
Temp. topnienia: 92…94 °C
Gęstość: 0.56 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002127
Numer CAS: 937-14-4
Jednostka: 3106
ADR: 5.2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Moist powder
Titration Iodometric 70 to 75 %
Water % balance (K.F.)
HPLC di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical
3-Chlorobenzoic acid ≤12 %