Drukuj
L-(+)-Gulonic acid-γ-lactone 95+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
255570250 255571000
ACRO255570250EA 679 PLN
ACRO255570250 ACRO255571000
L-(+)-Gulonic acid-γ-lactone 95+%
L-(+)-Gulonic acid-gamma-lactone
CAS No.: 1128-23-0
Formuła: C₆H₁₀O₆
Temp. topnienia: 183…185 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064331
Numer CAS: 1128-23-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
HPLC ≥95.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +51° to +58° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O)