Drukuj
Theophyllin, anhydrous 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,3-Dimethyl-1H-purine-2,6(3H,9H)-dione, Theophylline
250310050 250312500 250310010
ACRO250310050EA 181 PLN
ACRO250310050 ACRO250312500 ACRO250310010
Theophyllin, anhydrous 99+%
Theophyllin
Formuła: C₇H₈N₄O₂
Temp. topnienia: 270…274 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079619
Numer CAS: 58-55-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 270 to 274 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %