Drukuj
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
249210100 249210500 249212500
ACRO249210100EA 194 PLN
ACRO249210100 ACRO249210500 ACRO249212500
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane 97%
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane
Appearance: Clear colorless Liquid
Formuła: C₈H₁₈OSi₂
Temp. Wrzenia: 139 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,813 g/cm³
Temp. Zapłonu: 24 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014933
Numer CAS: 2627-95-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %