Drukuj
2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
243950050 243950250
ACRO243950050EA 431 PLN
ACRO243950050 ACRO243950250
2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one 99%
2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one
CAS No.: 21306-21-8
Formuła: C₆Cl₆O
Temp. topnienia: 46…49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019431
Numer CAS: 21306-21-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 52 °C
HPLC ≥98.5 %