Drukuj
Nadtlenek wodoru-mocznik 35% H₂O₂/g (w/w) stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
241020010 241022500 241020051
ACRO241020010EA 779 PLN
ACRO241020010 ACRO241022500 ACRO241020051
Nadtlenek wodoru-mocznik 35% H₂O₂/g (w/w) stabilised
Nadtlenek wodoru-mocznik
1 g tablets, contains 35 wt% H2O2
Formuła: CH₆N₂O₃
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013119
Numer CAS: 124-43-6
Jednostka: 1511
ADR: 5.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Tablets
Stabilizer 1 % Sodium pyrophosphate
Titration with KMnO4 ≥33.5 % (H2O2)