Drukuj
Sesame oil
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
241000010 241002500
ACRO241000010EA 582 PLN
ACRO241000010 ACRO241002500
Sesame oil
Sesame oil
CAS No.: 8008-74-0
Temp. topnienia: –5 °C
Gęstość: 0.919 g/cm³
Temp. Zapłonu: 255 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00132243
Numer CAS: 8008-74-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.915 to 0.923
Acid value ≤0.6 mg KOH/g
Peroxide value ≤10 meq/kg
Unsaponifiable matter ≤2 %