Drukuj
DL-Selenomethionine 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: H-DL-Se-Met-OH, 2-Amino-4-(methylseleno)butyric Acid, 2-Amino-4-(methylselanyl)butanoic acid
240770010 240770025 240775000
ACRO240770010EA 1500 PLN
ACRO240770010 ACRO240770025 ACRO240775000
DL-Selenomethionine 99+%
DL-Selenomethionine
Appearance: Colorless Glistening powder
Formuła: C₅H₁₁NO₂Se
MW: 196.11 g/mol
Temp. topnienia: 265 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063089
Numer CAS: 1464-42-2
Jednostka: 3283
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white to off-white Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -0.5° to +0.5° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 N HCl)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %