Drukuj
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
235360050 235360010
ACRO235360050EA 1400 PLN
ACRO235360050 ACRO235360010
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 97%
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formuła: C₆H₉BrO₂
Temp. Wrzenia: 86 °C (20 mmHg)
Gęstość: 1,38 g/cm³
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00031518
Numer CAS: 17435-72-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %