Drukuj
Formic acid-[D2] 95_D_99 NMR
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
233400100 233400010
ACRO233400100EA 2320 PLN
ACRO233400100 ACRO233400010
Formic acid-[D2] 95_D_99 NMR
Formic acid-[D2]
CAS No.: 920-42-3
Formuła: DCO₂D
Temp. Wrzenia: 101 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 5.9 °C
Gęstość: 1.27 g/cm³
Temp. Zapłonu: 50 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037363
Numer CAS: 920-42-3
Jednostka: 1779
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥94.0 %