Drukuj
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl (S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, H-Pyr-OEt, Ethyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
233320100 233320500
ACRO233320100EA 2290 PLN
ACRO233320100 ACRO233320500
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate 99%
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate
CAS No.: 7149-65-7
Formuła: C₇H₁₁NO₃
MW: 157.169 g/mol
Temp. Wrzenia: 176 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 47…51 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064497
Numer CAS: 7149-65-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -2° to -5° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)