Sodium-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate 50% (w/w) in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Sodium 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
232920250
232921000
ACRO232920250EA
138
PLN
ACRO232920250
ACRO232921000
Sodium-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate 50% (w/w) in water
Sodium-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Appearance: Colorless to light yellow Solution
Formuła:
C₅H₆NNaO₃ Temp. Wrzenia: 109 °C Gęstość: 1,27 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066984 Numer CAS: 54571-67-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Colorless to light yellow Solution |
Water | 47.5 to 52.5 % (K.F.) |
Heavy metals | ≤20 ppm |
pH | 6.8 to 7.4 |
Titration with HClO4 | 47.5 to 52.5 % |
Arsenic (As) | ≤2 ppm |