Drukuj
1-Hydroxypyrene 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
232272500 232270010 232270500
ACRO232272500EA 1370 PLN
ACRO232272500 ACRO232270010 ACRO232270500
1-Hydroxypyrene 99+%
1-Hydroxypyrene
CAS No.: 5315-79-7
Formuła: C₁₆H₁₀O
Temp. topnienia: 176…178 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044543
Numer CAS: 5315-79-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 %