Drukuj
Erioglaucine disodium salt, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
229730050 229730250
ACRO229730050EA 205 PLN
ACRO229730050 ACRO229730250
Erioglaucine disodium salt, czysty
Erioglaucine disodium salt
Appearance: Dark purple Crystalline powder
Formuła: C₃₇H₃₆N₂O₉S₃
Temp. topnienia: 283 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012141
Numer CAS: 3844-45-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤10 % (105°C)
UV Lambda max 625 to 630 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.10 to 1.25
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1000 (at lambda max.)