Drukuj
Cresyl violet (acetate), pure, high purity biological stain
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
229630050 229630250
ACRO229630050EA 615 PLN
ACRO229630050 ACRO229630250
Cresyl violet (acetate), pure, high purity biological stain
Cresyl violet (acetate)
CAS No.: 10510-54-0
Formuła: C₁₈H₁₅N₃O₃
Temp. topnienia: 140…143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013151
Numer CAS: 10510-54-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥65 %