Drukuj
L-Valine methyl ester hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
229260100 229260500
ACRO229260100EA 315 PLN
ACRO229260100 ACRO229260500
L-Valine methyl ester hydrochloride 99%
L-Valine methyl ester hydrochloride
Appearance: White Powder or crystals
Formuła: C₆H₁₄ClNO₂
Temp. topnienia: 171…173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012497
Numer CAS: 6306-52-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light yellow
Specific optical rotation +14° to +17° (20°C, 589 nm) (c=2, water)