Drukuj
3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
229030010 229030050
ACRO229030010EA 667 PLN
ACRO229030010 ACRO229030050
3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride 98%
3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride
Appearance: Off-white to beige Adhering powder
Formuła: C₇H₁₂Cl₂N₂O
Temp. topnienia: 138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044695
Numer CAS: 81012-99-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Adhering powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %