Drukuj
Urocanic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
228960050 228960250 228961000
ACRO228960050EA 337 PLN
ACRO228960050 ACRO228960250 ACRO228961000
Urocanic acid 98%
Urocanic acid
CAS No.: 104-98-3
Formuła: C₆H₆N₂O₂
Temp. topnienia: 217…220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005203
Numer CAS: 104-98-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 220 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %