Drukuj
L-Histidinol dihydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: L-Histidinol·2 HCl, (S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propan-1-ol dihydrochloride
228830010 228830050
ACRO228830010EA 638 PLN
ACRO228830010 ACRO228830050
L-Histidinol dihydrochloride 99%
L-Histidinol dihydrochloride
CAS No.: 1596-64-1
Formuła: C₆H₁₃Cl₂N₃O
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00078058
Numer CAS: 1596-64-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 200 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
Specific optical rotation -2.0° to -3.3° (20 °C, 589 nm) (c=2, water)