Drukuj
Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: CCCP, Carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone, Carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone
228130010 228131000
ACRO228130010EA 855 PLN
ACRO228130010 ACRO228131000
Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone 98%
Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone
Appearance: Orange to orange-brown Crystalline powder
Formuła: C₉H₅ClN₄
Temp. topnienia: 172…177 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001848
Numer CAS: 555-60-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %